Przejdź do
G10050
Sephadex® G-100 Size Exclusion Resin
Superfine, 285-700 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sephadex® G-100, Superfine
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
matrix active group
phase
swelling
1 g swells to 15-20 mL
bead size
20-50 μm
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
General description
G10050-100G′s updated product number is GE17-0061-01
Application
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 4,000 - 100,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Sephadex®G-100 is a gel filtration medium used in protein chromatography, affinity chromatography and gel filtration chromatography.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6147
description
Superfine
description
DNA grade, BioReagent, Molecular Biology, medium
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
compatibility
Cytiva
matrix active group
phase
matrix active group
phase
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable
bead size
20-50 μm
bead size
-
swelling
1 g swells to 15-20 mL
swelling
1 g swells to 9-11 mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)