Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4710,00 zł 4003,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
beads
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
swelling
1 g swells to 9-11 mL
bead diameter
40-120 μm
pore size
exclusion limit (25 bp dsDNA; (rA)27)
pH
2-10
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description DNA grade, BioReagent, Molecular Biology, medium | description BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, medium | description Superfine | description Medium |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) life science and biopharma | application(s) - |
| compatibility Cytiva | compatibility - | compatibility Cytiva | compatibility - |
| technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) - | technique(s) LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| matrix active group phase | matrix active group - | matrix active group phase | matrix active group polymer |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?