Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-012-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdrug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?