Przejdź do
G2299
L-Glutathione oxidized
Synonim(y):
GSSG, Glutathiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5790,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32N6O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.63
EC Number:
248-170-7
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718700
MDL number:
5790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4501G6654PHR2461
description
-
description
≥98%, lyophilized powder
description
BioXtra, ≥98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutathione oxidized
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)