Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
type
Type I
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
310-350 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Biochem/physiol Actions
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein | description Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein | description Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein | description from beef liver |
| specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥35 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.), 10 U/mg |
| Gene Information cow ... GLUD1(281785) | Gene Information cow ... GLUD1(281785) | Gene Information cow ... GLUD1(281785) | Gene Information bovine ... GLUD1(281785) |
| form ammonium sulfate suspension | form glycerol solution (50%) | form lyophilized powder | form lyophilized |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt 310-350 kDa | mol wt 310-350 kDa | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?