Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N5O3 · 2C2HF3O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
699.60 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
5′-Guanidinonaltrindole di(trifluoroacetate) salt hydrate (GNTI) has been used as a selective κ opioid receptor antagonist:
- to study the influence of opioid receptor types on the anti-hyperalgesic effect of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitors in inflammation
- to study the role of κ opioid receptor in the forebrain-dependent associative task, Whisker-Trace Eyeblink conditioning (WTEB)
- to validate its inhibitory actions on Akt kinase activities
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold under US Patent No. 6,500,824.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description solid, ≥98% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥98% |
| form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 30 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: >40 mg/mL |
| Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?