Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H25ClFN5O3S2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.03
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt G3545, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
solid
mp
259.8-262.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: 9 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CS(=O)(=O)CCNCc1nc(cs1)-c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
InChI
1S/C28H25ClFN5O3S2.2ClH/c1-40(36,37)10-9-31-14-27-35-25(16-39-27)19-5-7-24-22(12-19)28(33-17-32-24)34-21-6-8-26(23(29)13-21)38-15-18-3-2-4-20(30)11-18;;/h2-8,11-13,16-17,31H,9-10,14-15H2,1H3,(H,32,33,34);2*1H
InChI key
WIMITXDBYLKRKB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent dual ErbB-2/EGFR tyrosine kinase inhibitor. IC50= 0.01 and 0.014 μM for EGFR and ErbB-2. Orally active.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from GlaxoSmithKline
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?