Przejdź do
G4387
L-Glutamic Dehydrogenase (NADP) from Proteus sp.
buffered aqueous solution, ≥4,000 units/mL
Synonim(y):
L-Glutamate:NADP+ oxidoreductase (deaminating)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
899,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥4,000 units/mL
Biological source:
bacterial (Proteus spp.)
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Proteus spp.)
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥4,000 units/mL
mol wt
~300 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Isoelectric point : 4.6
Michaelis constants : 1.1 X 10-3M (NH3), 3.4 X 10-4M (α-Ketoglutarate)
1.2 X 10-3M (L-Glutamate), 1.4 X 10-5M (NADPH), 1.5 X 10-5M (NADP+)
Structure : 6 subunits (M.W.50,000) per mol of enzyme
Inhibitors : Hg++, Cd++, p-chloromercuribenzoate, pyridine, 4-4′-dithiopyridine,
2,2′-dithiopyridine
Optimum pH : 8.5 (α-KG→L-Glu) 9.8 (L-Glu→α-KG)
Optimum temperature : 45oC(α-KG−L-Glu) 45-55oC (L-Glu→α-KG)
pH stability : pH 6.0 - 8.5 (25oC, 20hr)
Thermal stability : below 50oC (pH 7.4, 10min)
Application
This enzyme is useful for enzymatic determination of NH3, α-ketoglutaric acid and L-glutamic acid, and for assay of leucine aminopeptidase and urease. This enzyme is also used for enzymatic determination of urea when coupled with urease (URH-201) in clinical analysis. In vitro, various activity assays of this enzyme examine the conversion of α-ketoglutarate to L-glutamate, in the presence of excess ammonium ions (NH4+) and NADPH.
Biochem/physiol Actions
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Physical form
Solution in 50 mM Tris HCl, pH 7.8, 5 mM Na2EDTA containing 0.05% sodium azide
Other Notes
Note: Do not confuse with non-specific L-GLDH, EC 1.4.1.3.
One unit will reduce 1.0 μmole of α-ketoglutarate to L-glutamate per min at pH 8.3 at 30 °C in the presence of ammonium ions and NADPH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2626G2501G7882
description
buffered aqueous solution, ≥4,000 units/mL
description
Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein
description
Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
description
Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
specific activity
≥4,000 units/mL
specific activity
≥35 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
biological source
bacterial (Proteus spp.)
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
bovine liver
form
buffered aqueous solution
form
glycerol solution (50%)
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~300 kDa
mol wt
310-350 kDa
mol wt
310-350 kDa
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)