Przejdź do
G4796
Genipin
≥98% (HPLC), powder, insulin stimulator
Synonim(y):
Methyl (1S,2R,6S)-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
842,00 zł
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
842,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Genipin, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
InChI key
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
General description
Genipin is a natural cross linking agent, which is extracted from gardenia fruit. It prevents lipid peroxidation and production of nitric oxide. Genipin protects the hippocampal neurons from the toxicity of Alzheimer′s amyloid β protein. It has anti-inflammatory and anti-angiogenesis effects. Genipin is involved in drug delivery system.
Application
Genipin has been used:
  • in chemosensitivity assay
  • in the preparation of recombinant human (rh)-odontogenic ameloblast-associated protein (ODAM) -impregnated collagen gel and in vitro mineralization assay
  • in genipin gel preparation
Biochem/physiol Actions
Genipin stimulates insulin secretion in UCP2-dependent manner (Uncoupling protein 2).
Genipin stimulates insulin secretion in UCP2-dependent manner (Uncoupling protein 2). Genipin is a protein, collagen, gelatin, and chitosan cross-linker.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH9AD3CCBDPHL80458ENAH908230A5
Genipin phyproof® Reference Substance
PHL80458
Genipin
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genipin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)