Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
mp
127-128 °C
solubility
H2O: ~16 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.O[C@H]1C[C@H](OCc2ccc(cc2)-c3ccccc3)[C@H](CC\C=C/CCC(O)=O)[C@H]1N4CCCCC4
InChI
1S/C30H39NO4.ClH/c32-27-21-28(35-22-23-15-17-25(18-16-23)24-11-5-3-6-12-24)26(13-7-1-2-8-14-29(33)34)30(27)31-19-9-4-10-20-31;/h1-3,5-6,11-12,15-18,26-28,30,32H,4,7-10,13-14,19-22H2,(H,33,34);1H/b2-1-;/t26-,27-,28-,30+;/m0./s1
InChI key
ZYOBZRTZRQKKNC-UGNABIHOSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description powder | description AldrichCPR |
| form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility H2O: ~16 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility - |
| color off-white | color yellow to orange-brown | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?