Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł 450,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22ClN3O3S2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
450,50 zł
Cena katalogowa530,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(NS(=O)(=O)c2sc3ccc(Cl)cc3c2C)cc1N4CCNCC4
InChI
1S/C20H22ClN3O3S2.ClH/c1-13-16-11-14(21)3-6-19(16)28-20(13)29(25,26)23-15-4-5-18(27-2)17(12-15)24-9-7-22-8-10-24;/h3-6,11-12,22-23H,7-10H2,1-2H3;1H
InChI key
RMXZRJYGJMSDQK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-271046A is a 5-HT6 receptor antagonist.
The first potent and selective 5-HT6 antagonist. Training in cognitive tasks, as well as administration SB-271046, induces an increase in pERK1/2 and pCREB1 levels, while CREB2 levels are significantly reduced; cognition-enhancing properties of SB-271046 are attributed to the effect on pERK1/2, not pCREB1/2. SB-271046 reverses MK-801-induced, but not scopolamine-induced, learning impairments. However, with coadministration of galanthamine, both types of learning impairments were ameliorated.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?