Przejdź do
G5502
Guaiacol
oxidation indicator
Synonim(y):
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-964-7
Beilstein/REAXYS Number:
508112
MDL number:
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.27 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.11 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid, solid
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Guaiacol, a phenolic compound, acts as a scavenger of superoxide radicals. It is produced from guaiacum or wood creosote. Guaiacol acts as a precursor to different favoring agents like, vanillin and roasted coffee. It is used as an antiseptic, analgesic and sedative drug for the treatment of dental pulp and periodontal tissue. Guaiacol enhances cell proliferation in vivo.
Application
Guaiacol has been used:
  • as a substrate for peroxidase enzyme to determine its activity
  • as a substrate to determine laccase activity
  • as a reagent in peroxidase (POD) activity test
Biochem/physiol Actions
Guaiacol, along with 2,4,6-trichloroanisole, is responsible for cork taint in wine. A method has been developed for extraction and quantitation of the two compounds.
Guaiacol has an ability to inhibit prostaglandin biosynthesis, without causing damage to the gastrointestinal system, unlike classic NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
Disclaimer
May be liquid at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000619PHR11361300004
Guaiacol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000619
Guaiacol
Guaiacol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1136
Guaiacol
Guaiacol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1300004
Guaiacol
description
oxidation indicator
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98.0%
assay
-
assay
-
assay
-
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
4.27 (vs air)
vapor density
4.27 (vs air)
vapor density
4.27 (vs air)
vapor density
4.27 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guaiacol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this material can be used for analytical testing as standard ?
    1 answer
    1. This product is not tested for use as an analytical standard. Please see the link below to review product PHR1136. a pharmaceutical secondary reference standard:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1136
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?