Przejdź do
G5779
Gly-Pro-Arg-Pro amide
≥97% (HPLC), Fibrin polymerization inhibitor
Synonim(y):
GPRP amide, Glycine-Proline-Arginine-Proline amide, Glycyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.50
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Pro-Arg-Pro amide, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(N)=O
InChI
1S/C18H32N8O4/c19-10-14(27)25-8-3-6-13(25)16(29)24-11(4-1-7-23-18(21)22)17(30)26-9-2-5-12(26)15(20)28/h11-13H,1-10,19H2,(H2,20,28)(H,24,29)(H4,21,22,23)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
SCCTZYGEMPQRCV-AVGNSLFASA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
General description
Gly-Pro-Arg-Pro is a peptide that mimics the N-terminal Gly-Pro-Arg region in the a chain of fibrin protein.
Application
Gly-Pro-Arg-Pro amide has been used-
  • as a constituent of buffer during fluid-phase and bound thrombin inhibition assays, to determine the activity of thrombin
  • for blocking fibrin polymerization and preventing fibrin clot formation in presence of α-thrombin, in blood obtained from mice
  • during preparation of human soluble fibrin, to block the polymerization of soluble fibrin
Biochem/physiol Actions
Gly-Pro-Arg-Pro peptide suppresses the early steps of fibrin polymerization. The amide derivative of this peptide prevents the degradation of fibrinogen and fragment D by plasmin, even in the presence of EGTA (ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8052G1895A5686
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (TLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
UniProt accession no.
P11276, P04937, P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P04937, P11276, P02751
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)