Przejdź do
G6416
GW5074
powder
Synonim(y):
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzyliden)-5-iodo-1,3-dihydroindol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
2363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8Br2INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange-brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)\C=C2/C(=O)Nc3ccc(I)cc23
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
InChI key
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Gene Information
human ... RAF1(5894)
Application
GW5074 has been used as a specific inhibitor of cRaf1 in C2 murine skeletal myoblasts, HT-29 colorectal adenocarcinoma cell line and neutrophils.
Biochem/physiol Actions
GW5074 is a cRaf1 kinase inhibitor, which is placed immediately downstream of Ras in the Motogen activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. It elicits protection in GW5074 prevents degeneration in Huntington′s disease and also have therapeutic potential in treating neurodegenerative disorders. GW5074 in combination with anti-inflammatory drug, dexamethasone, attenuates sidestream smoke-induced airway inflammation.
Other Notes
light sensitive
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5044
description
powder
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: ~16 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)