Unfortunately, Product G6539 is not expected to work for turboGFP.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
724,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GFP-20, monoclonal
mol wt
antigen 27 kDa
contains
15 mM sodium azide
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone GFP-20, ascites fluid | description clone GSN149, purified from hybridoma cell culture | description clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture | description ~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| clone GFP-20, monoclonal | clone GSN149, monoclonal | clone GFP-20, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| technique(s) western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation, dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins | technique(s) immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein., immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein. | technique(s) western blot: 0.25-0.5 μg/mL using 3-6 ng of purified GFP fusion proteins expressed in mammalian cell extracts, immunoprecipitation (IP): 1.0-2.5 μg using GFP fusion protein from transfected mammalian cell lysates |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, I was wondering if this antibody is suitable for turboGFP. Could you expand on this? Thanks