Przejdź do
G7276
Gibberellin A4
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.39
MDL number:
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-406-9
NACRES:
NA.72
eCl@ss:
32040503
Form:
solid
Assay:
≥90%
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
≤5% gibberellin A7
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@H]3C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)CC[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H24O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h10-14,20H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10?,11-,12+,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1
InChI key
RSQSQJNRHICNNH-AMNRFOROSA-N
Application
Gibberellin A4 has been used as a supplement in Murashige and Skoog (MS) media for enhancing plant growth.
Biochem/physiol Actions
Gibberillic acids (GA) are important plant growth hormones that promote plant cell growth and elongation. Gebberillins promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. The gibberellins are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1025G764548870
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ~95%, ≥50% total GA3 basis
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
description
80% gibberellin A3 basis (TLC)
assay
≥90%
assay
~95%
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
assay
80% gibberellin A3 basis (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)