Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 919,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
919,00 zł
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
type
Type HP-2S
form
aqueous solution
specific activity
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- in the treatment of heparinized plasma sample for the hydrolysis of glucuronic acid-conjugated metabolites
- in the pre-treatment of plasma sample for the determination of 1′-hydroxymidazolam (1′-OHMDZ)
- for the treatment of bile samples from rainbow trouts for the hydrolysis of glucuronate and sulfate metabolites
- in treating the cells from the sporulation media for the complete digestion of the cell walls of asci
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL | description Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL | description Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid | description Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL |
| specific activity ≥90,000 units/mL | specific activity ≥85,000 units/mL | specific activity ≥300,000 units/g solid | specific activity ≥100,000 units/mL |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form partially purified powder | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| secondary activity ≤7,500 units/mL sulfatase | secondary activity ≤7,500 units/mL sulfatase | secondary activity - | secondary activity ≤7,500 units/mL sulfatase |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from Helix pomatia
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?