Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Quality Segment
assay
>99.0% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N1(N=C(c3c(cc4c(c3)OCO4)CC1C)c2ccc(cc2)N)C(=O)NC.[H+]
InChI
1S/C19H20N4O3.ClH/c1-11-7-13-8-16-17(26-10-25-16)9-15(13)18(22-23(11)19(24)21-2)12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3,(H,21,24);1H
InChI key
ASLCSBBDVWPSQT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description >99.0% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description solid |
| form powder | form powder | form solid |
| assay >99.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, H2O: >10 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL, DMSO: 0.39 mg/mL, methanol: 1 mg/mL |
| color yellow to orange | color white to beige | color yellow |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?