Przejdź do
G8173
GW833972A
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-[(3-chlorophenyl)amino]-N-(4-pyridinylmethyl)-4-(trifluoromethyl)-5-Pyrimidinecarboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13ClF3N5O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1nc(Nc2cccc(Cl)c2)ncc1C(=O)NCc3ccncc3
InChI
1S/C18H13ClF3N5O.ClH/c19-12-2-1-3-13(8-12)26-17-25-10-14(15(27-17)18(20,21)22)16(28)24-9-11-4-6-23-7-5-11;/h1-8,10H,9H2,(H,24,28)(H,25,26,27);1H
InChI key
UBHSVFAUAKIVKL-UHFFFAOYSA-N
Application
GW833972A, a selective CB2 cannabinoid receptor agonist, may be used separately or in comparison to other cannabinoid receptor agonist and antagonists to differentiate and characterize the CB2 cannabinoid receptor. GW833972A may be used to help verify that an observed physiological response is cannabinoid receptor CB2-dependent.
Biochem/physiol Actions
GW833972A is a CB2 cannabinoid receptor agonist with 1000-fold selectivity relative to CB1.
GW833972A is a CB2 cannabinoid receptor agonist with 1000-fold selectivity relative to CB1. It is, however, 15-fold less potent than HU210 for CB2 (Ki 7.8 vs. 0.52 nM). The antitumor compound oxaliplatin induces marked hypersensitivity to cold, heat, and chemical pain stimuli (to the point where oxaliplatin therapy has to be discontinued). The hyperalgesia effect is almost completely blocked by pretreatment with GW833972A.
GW833972A is a CB2 receptor agonist with 1000-fold selectivity relative to CB1.
The compound was used to determine the role of CB2 in airway sensory nerve function.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)