Unfortunately, the solubility and solution stability for this product is not determined. However, various sources state that the enzyme is stable when dissolved in human serum and frozen in aliquots. Please note this has not been validated internally.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
586,00 zł
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥75 units/mg protein
composition
Protein, 75-95%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
light yellow to yellow
foreign activity
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%, glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell Signaling
Application
- in the transamination assay with a racemic mixture of synthetic 3-methyl-2-oxoglutarate
- to remove glutamate from the cell culture medium used for culturing human embryonic kidney (HEK293) cells
- in the lactate-dehydrogenase (LD)-coupled alanine transaminase (ALT) reaction kinetic studies
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
persons
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥75 units/mg protein | description ammonium sulfate suspension, ≥75 units/mg protein | description Type I, ammonium sulfate suspension, 200-500 units/mg protein | description ≥600 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension |
| biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| specific activity ≥75 units/mg protein | specific activity ≥75 units/mg protein | specific activity 200-500 units/mg protein | specific activity ≥600 units/mg protein (biuret) |
| form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
En que se resuspende la GTP para darle estabilidad?