Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,00 zł
Nazwa produktu
Guanosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate, from yeast, ≥99%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
MEKWJTZTMVQYSU-CYCLDIHTSA-L
Application
- the measurement of density and viscosity of nucleotide and along with the furanose sugar from 0.0004 to 0.0014mol/kg solution at 288.15, 293.15 and 298.15K at atmospheric pressure
- the detection and validation of a transcreener assay for detection of AMP- and GMP-producing enzymes
- the preparation of nucleotide standard during the quantitative profiling of nucleotides using capillary IC-MS/MS
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from yeast, ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98% | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP) |
| biological source yeast | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥98% | assay ≥95% (CP) |
| form powder | form - | form solid | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?