Przejdź do
G8529
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
G-6-P-DH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-602-6
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160701
Specific activity:
≥550 units/mg protein (biuret)
Recombinant:
expressed in E. coli
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
composition
Protein, 10-40% biuret
application(s)
agriculture
foreign activity
NADH oxidase, NADPH oxidase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, hexokinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
Application
Glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides has been used:
  • in the coupled spectrophotometric assay for PGI (F6P to G6P reaction)
  • to study the starch time course using Nicotiana tabacum leaves
  • to determine the glucose content in the root and stem samples of Quercus velutina Lam. saplings
  • to assay glucose using a starch sample of wild-type and transgenic Arabidopsis whole seedlings
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is expressed in all tissues and produces the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), which aids the cells to prevent oxidative stress. Insufficiency of G6PD is an X-linked, hereditary genetic defect. It is caused due to a common mutation in the G6PD gene.
Physical form
Lyophilized powder containing Ficoll and Tris buffer salts
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of NAD at pH 7.8 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5885G8404G5760
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret)
description
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
NADH oxidase, NADPH oxidase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, hexokinase ≤0.01%
foreign activity
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%, PGI ≤0.01%
foreign activity
NADH oxidase, NADPH oxidase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, hexokinase ≤0.01%
foreign activity
PGI ≤0.01%, 6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. If Product No. G8529, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, recombinant from Leuconostoc mesenteroides, dissolved in Glycine 5mM, Can enzyme with Glycine buffer be stable for more than 2 months at -20°C?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been determined beyond the 1 - 2 month recommended for freezer storage. However, similar product 346774, under the CalBiochem tradename, is stable at 2 - 8°C up to 6 months when prepared at 1 mg/mL in 5 mM glycine buffer, pH 8. See the link below to review this information:
      https://www.emdmillipore.com/product/Glucose-6-phosphate-Dehydrogenase-Leuconostoc-mesenteroides,EMD_BIO-346774#anchor_PDS
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of Product No. G8529, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. Sigma has not determined the molecular weight of this protein, but a value of 55,000 daltons has been reported for the monomer molecular weight (the enzyme from Leuconostoc mesenteroides is reportedly a dimer protein) (Biochem. Biophys. Res. Comm. 59, 894 (1974)).
      Helpful?
  3. In which solvent can Product No. G8529, Glucose- 6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides, be dissolved?
    1 answer
    1. The product can be dissolved at 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer, pH 8, (with or without 0.1% BSA) or in deionized water at 1 mg/ml (buffer is preferable)
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. For Product No. G8529, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides, can the Ficoll present in the product be removed?
    1 answer
    1. Ficoll is added to the enzyme preparation as a stabilizer. The enzyme may become unstable if the Ficoll is removed (i.e., through a dialysis step).
      Helpful?
  6. What are the differences between Product No. G8529, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase and Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. Product No. G8529 is a recombinant protein from Leuconostoc mesenteroides, expressed in Escherichia coli.  Product No. G5885 is a non-recombinant protein from Leuconostoc mesenteroides.