Przejdź do
G8645
D-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
Synonim(y):
Sodium D-glucuronate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NaO7 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-065-7
Beilstein/REAXYS Number:
4218577
MDL number:
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic
Organic)
Quality Segment
assay
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
form
powder
color
white to off-white
mp
138 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-,3+,4-,6?;;/m0../s1
InChI key
FDXOVWIMYQPHRO-HWZSTGBWSA-M
Biochem/physiol Actions
Glucuronic acid is a carboxylic acid which in involved in the process of glucuronidation, where glucuronic acid is linked to a molecule to allow for more efficient transport due its highly water-soluble nature. Most often it is used to rid the body of toxins or to aid in the delivery of drugs or hormones.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G52691294319
description
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
description
≥98% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
assay
≥98% (GC)
assay
-
biological source
synthetic (organic
Organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)