Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
type
Type V
Quality Segment
product category
Glycobiology Profiling Tools
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
40-80 units/mg protein
sustainability
Sustainability features
storage temp.
2-8°C
General description
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type V, ammonium sulfate suspension, 40-80 units/mg protein | description lyophilized powder, 10-50 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥50 units/mg protein | description lyophilized, powder, ~70 U/mg |
| specific activity 40-80 units/mg protein | specific activity 10-50 units/mg solid | specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ~70 U/mg |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| type Type V | type - | type - | type - |
| sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?