Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4570,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
impurities
<8.5% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)14-6(3)15-16(11,12)13/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13)
InChI key
YMJBYRVFGYXULK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cellodextrin phosphorylase from Ruminiclostridium thermocellum: X-ray crystal structure and substrate specificity analysis. This study presents the enzymatic synthesis and analysis of alpha-ᴅ-Glucosamine 1-phosphate based polysaccharides using cellodextrin phosphorylase, showcasing potential for novel biomaterial development. Field et al., 2017
- Glucose-1-phosphate uridylyltransferase from Erwinia amylovora: Activity, structure and substrate specificity. This paper explores the biochemical pathway involving alpha-ᴅ-Glucosamine 1-phosphate in the context of bacterial metabolism, providing insights into microbial biochemistry and potential targets for antibacterial therapy. Field et al., 2017
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (TLC) | description anhydrous, 96% | description ≥99% (GC) |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay 96% | assay ≥99% (GC) |
| biological source natural (inorganic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?