Przejdź do
G9893
Gliotoxin
from Gliocladium fimbriatum, ≥98% (HPLC), powder, immunomodulating agent
Synonim(y):
Aspergillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
50675
MDL number:
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gliotoxin from Gliocladium fimbriatum,
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@]23CC4=CC=C[C@H](O)[C@H]4N2C(=O)[C@@]1(CO)SS3
InChI
1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1
InChI key
FIVPIPIDMRVLAY-RBJBARPLSA-N
General description
Gliotoxin is the mycotoxin produced by Aspergillus fumigatus (AF). It is a hydrophobic metabolite of 326 Da.
Chemical structure: epipolythiodioxopiperazine
Application
Gliotoxin has been used for performing cytotoxicity tests in adenocarcinomic human alveolar basal epithelial (A549) cell lines.
Noncompetitive inhibitor of the chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome in vitro.
Biochem/physiol Actions
Gliotoxin is associated with immunosuppression. It is an antiphagocytic and immunomodulating agent that acts by blocking membrane thiol groups. It is implicated in the pathophysiology of invasive aspergillosis (IA) and impacts functional T-cell responses. Gliotoxin in observed in the sera of cancer patients with IA infection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01033C9492CB_86012804
A549 Cell Line human NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86012804, human lung (carcinoma), Epithelial
A549 Cell Line human
description
-
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86012804, human lung (carcinoma), Epithelial
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)