Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
usage
kit sufficient for 65 tests
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
The substrate used in this kit is o-nitrophenyl β-D-galactopyranoside (ONPG). ONPG generates a yellow color upon hydrolysis.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?