Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
25
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
feature
wetted part: no
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva NA934-1ML
color
Brown (light)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Horseradish peroxidase conjugated antibody is supplied in phosphate buffered saline (sodium phosphate 0.1 M, NaCl 0.1 M) pH 7.5, containing 1% (w/v) bovine serum albumin and an anti-microbial agent.
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Features and Benefits
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?