Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
3440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
wetted part: no
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva NA933-1ML
color
Brown (light)
storage temp.
2-8°C
General description
ECL™ Human IgG, HRP-linked whole Ab (from sheep). The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Features and Benefits
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?