Przejdź do
GETE46
Bibuła GE
size 14.5 x 21.5 cm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41104900
eCl@ss:
32150313
Material:
sheets
Packaging:
pack of 50 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
sheets
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46
size
14.5 x 21.5 cm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GETE26GETE76GETE761416
vibrant-m
GETE46
Bibuła GE
description
size 14.5 x 21.5 cm
description
size 9 x 10.5 cm
description
size 21 x 26 cm
description
size 14 x 16 cm
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26
manufacturer/tradename
Cytiva TE76, Cytiva Article No. 80-6211-29
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6211-67, Cytiva TE76-1416
material
sheets
material
sheets
material
sheets
material
sheets
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
size
14.5 x 21.5 cm
size
9 x 10.5 cm
size
21 x 26 cm
size
14 x 16 cm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)