Przejdź do
GS75
GST O1-1, rekombinowany ludzki
Synonim(y):
GSTO 1-1, GSTTLp28, HEL-S-21, P28, S-transferaza glutationowa omega 1, SPG-R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
26 kDa
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
4.21 units/mg protein
mol wt
26 kDa
concentration
1.98 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GSTO1(9446)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) ze zredukowanym glutationem (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
Białko kodowane przez ten gen jest S-transferazą glutationową klasy omega (GST) z zależną od glutationu tiolotransferazą i reduktazą dehydroaskorbinianu. GST są zaangażowane w metabolizm ksenobiotyków i czynników rakotwórczych. Kodowane białko działa jako homodimer i znajduje się w cytoplazmie. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
S-transferaza glutationowa omega 1 (GSTO1) to enzym, który u ludzi jest kodowany przez gen GSTO1. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GS73GS61GS76
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
1.98 mg/mL
concentration
2.95 mg/mL
concentration
1.52 mg/mL
concentration
-
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
26 kDa
mol wt
-
mol wt
23 kDa
mol wt
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)