Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H90N16O19S2
Masa cząsteczkowa:
1439.61
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>96% (HPLC)
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@H]5N(CCC5)C(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)Cc2ccccc2)Cc1ccc(cc1)O)CCSC)C(=O)N)C
InChI key
NQOWOPXDLSRKGJ-KKQUMDDGSA-N
Biochem/physiol Actions
Tachykinin that increases plasma glucose and plasma insulin.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description >96% (HPLC) | description suitable for plant cell culture, BioReagent |
| assay >96% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?