Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
6-Hydroxymelatonin,
solubility
alcohol: soluble
Quality Segment
SMILES string
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
6-Hydroxymelatonin (6-OHM) is an antioxidant with a free radical scavenging role. Like melatonin, it reduces the impact of UVB-induced oxidative stress in melanocytes. It also aids protection during iron (Fe2+)-induced neurotoxicity. 6-OHM effectively reduces lipid peroxidation and superoxide anion production induced by potassium cyanide (KCN).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility alcohol: soluble | solubility - |
| Gene Information human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544) | Gene Information - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?