Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł 647,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Form:
solid
647,70 zł
Cena katalogowa762,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D +103°, c = 1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
N[C@@H]1CCN(O)C1=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c5-3-1-2-6(8)4(3)7/h3,8H,1-2,5H2/t3-/m1/s1
InChI key
HCKUBNLZMKAEIN-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist of the strychnine-insensitive glycine modulatory site associated with the NMDA receptor. More active enantiomer of (±)-HA-966.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form film |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) |
| color white | color off-white to light tan | color white to beige | color white |
| optical activity [α]22/D +103°, c = 1 in H2O(lit.) | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?