Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC(Cc1ccccc1)(NC(=O)CN)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O.ClH/c1-17(19-16(20)13-18,15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14;/h2-11H,12-13,18H2,1H3,(H,19,20);1H
InChI key
HYQMIUSWZXGTCC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Remacemide HCl is a low affinity NMDA antagonist with anticonvulsant properties.
Remacemide HCl is a low affinity NMDA antagonist with anticonvulsant properties. Remacemide also been shown to block voltage-dependent sodium channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form film |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?