Przejdź do
H1641
Hanks′ Balanced Salt Solution 10x
Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Hanks’ Balanced Salt solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
General description
Balanced salt solution (BSS) plays an important role in cell culture as they provide a buffering system to maintain the medium within the optimum pH range (7.2-7.6). It also serves as an irrigating, transporting, and diluting agent to maintain the osmotic balance between intra- and extracellular spaces. BSS provides cells with water, inorganic ions, and energy for normal cell metabolism.
Application
Hanks′ Balanced Salt Solution 10x has been used:
  • to culture cerebella slices from rats
  • in Giardia duodenalis isolation
  • as a component of the dissection media for the storage of corpus callosum slices from mice
Preparation Note
Supplement with 0.35 g/L sodium bicarbonate at 1×.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H464155037C55021C
description
Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Without calcium chloride, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HBSS Modified, with calcium, with magnesium, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
description
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
concentration
10 ×
concentration
10 ×
concentration
-
concentration
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile
sterility
sterile
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)