Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
462,00 zł
form
powder
Quality Segment
specific activity
0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
sustainability
Sustainability features
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate) | description powder, ≥0.3 units/mg solid | description powder, off-white, ~0.8 U/mg | description powder, ≥750 U/g |
| specific activity 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate) | specific activity ≥0.3 units/mg solid | specific activity ~0.8 U/mg | specific activity ≥750 U/g |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| greener alternative category | greener alternative category , Enabling | greener alternative category - | greener alternative category - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?