Przejdź do
H2126
Hyaluronidase from sheep testes
Type II, lyophilized powder, ≥300 units/mg solid
Synonim(y):
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥300 units/mg solid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
Quality Segment
type
Type II
form
lyophilized powder
specific activity
≥300 units/mg solid
mol wt
55 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Hyaluronidase is a hyaluronic acid-metabolizing enzyme. It is found in the venoms of snake, honeybee and hymenoptera. Hyaluronidase degrades hyaluronic acid (HA), which enhances membrane permeability, lowers viscosity and increases tissue permeability. It enhances the diffusion of local anesthetics, lowers the size of myocardial infarction, improves the effects of anticancer drugs and prevents perineal trauma during spontaneous delivery.
Application
Hyaluronidase from sheep testes has been used:
  • in flow cytometry
  • in the isolation of putative spermatogonial stem cells (SSCs)
  • to study the effects of magnetic stimulation in magnetic hydrogel properties
  • in immunohistochemistry to visualize collagen type II distribution
  • to expose group-III auditory neurons of Muller′s organ for patch-clamp recordings
  • for the degeneration of hydrogels
Biochem/physiol Actions
These enzymes randomly cleave β-N-acetylhexosamine-(1−4)-glycosidic bonds in hyaluronic acid, chondroitin, and chondroitin sulfates.
Physical form
Lyophilized powder containing lactose
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6254H3506H3757
description
Type II, lyophilized powder, ≥300 units/mg solid
description
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
description
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
description
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
specific activity
≥300 units/mg solid
specific activity
≥1,500 units/mg solid
specific activity
400-1000 units/mg solid
specific activity
300-1,000 U/mg
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
55 kDa
mol wt
55 kDa
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type II
type
Type V
type
Type I-S
type
Type VIII
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase from sheep testes
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Kann die Hyaluronidase H2126 in PBS gelöst werden um sie dann in kleinen Aliquoten bei -20 C zu lagern?
    1 answer
    1. The lyophilized powder may be reconstituted at 5 mg/mL in 0.02M sodium phoshate buffer or 0.45% sodium chloride containing 0.01% BSA. Solutions prepared at concentrations of at least 1 mg/ml may be stored in aliquots at -20°C for several months.
      Helpful?
  2. H2126-100MG Hyaluronidase from sheep testes についてですが、溶解方法を教えてください。
    1 answer
    1. This enzyme is soluble at 1 mg/mL in 20 mM sodium phosphate buffer (pH 7.0), with 77 mM sodium chloride and 0.1 mg/mL BSA at 1 mg/mL. For assay purposes, this product is prepared at 0.3 mg/mL solution in Phosphate Buffer. Heating may be required, Please see the link below to review the full assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-hyaluronidase#preparation
      Please see the link below to review the product datasheet for a bovine Hyaluronidase, product H3884. This information may also be applied to the ovine source material:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/739/183/h3884pis-ms.pdf