Przejdź do
H3167
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride
≥98% (HPLC), DAT and NET inhibitor, powder
Synonim(y):
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, (+)-(2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, GW 353162, Radafaxine hydrochloride, SS-hydroxybupropion hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
2184,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18ClNO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
InChI key
ORXTVTDGPVINDN-BTJVGWIPSA-N
General description
(2S,3S)-hydroxybupropion is a major metabolite of bupropion.
Biochem/physiol Actions
(2S,3S)-hydroxybupropion is a dopamine transporter (DAT) and norepinephrine transporter (NET) transporters inhibitor and nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) family modulator. Hydroxybupropions were reported to contribute to antidepressant and perhaps smoking cessation activities. Both (2S,3S) and (2R,3R) metabolites reverse affective and somatic withdrawal signs in nicotine-dependent mice, but (2S,3S)-hydroxybupropion is more potent. (2S,3S)-hydroxybupropion significantly decreases the development of nicotine reward in mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)