Przejdź do
H3631
Hyaluronidase from bovine testes
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
Synonim(y):
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
15000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
30000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
3,000-15,000 units/mg solid
Biological source:
bovine testis
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VI-S
form
lyophilized powder
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Hyaluronidase degrades hyaluronan and has been found to be inappropriately regulated during cancer progression.
These enzymes randomly cleave β-N-acetylhexosamine-[1→4] glycosidic bonds in hyaluronic acid, chondroitin, and chondroitin sulfates.
Preparation Note
Chromatographically purified
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3884H3757H3506
description
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
description
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
description
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
description
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
-
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
specific activity
750-3000 units/mg solid
specific activity
300-1,000 U/mg
specific activity
400-1000 units/mg solid
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
Q8SQG8, Q5E985
UniProt accession no.
Q8SQG8, Q5E985
UniProt accession no.
Q8SQG8, Q5E985
UniProt accession no.
Q8SQG8, Q5E985
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase from bovine testes
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. We bought this product. H3631, Batch Number: SLCH2685. Could you please provide the info on componants like, what are other componants present along with Hyaluronidase which is 3909/mg of solid (40ug, what is the remaining 940ug)?
    1 answer
    1. This product is a further purification of product H3506 and may contain some residual salts, such as sodium chloride.