Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
Nazwa produktu
Hydroxyflutamide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Schering Plough
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
InChI key
YPQLFJODEKMJEF-UHFFFAOYSA-N
Application
- as an androgen receptor antagonist to study its effects on cardiomyocyte hypertrophy induced by dihydrtestosterone (DHT) in primary neonatal rat ventricular cardiomyocyte and rat cardio myoblast (H9c2) cells.
- as an androgen receptor antagonist for the treatment of MDA-kb2 cells to check its effect on luciferase expression.
- as an antagonist control in transcriptional activation assay.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?