Przejdź do
H4290
Hydroxyphenyl fluorescein solution
5 mM in DMF
Synonim(y):
Hydroxyphenyl fluorescein, 2-[6-(4′-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid, HPF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H16O6
Masa cząsteczkowa:
424.40
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
200-679-5
NACRES:
NA.32
4750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
5 mM in DMF
fluorescence
λex 490 nm; λem 515 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Hydroxyphenyl fluorescein solution, also known as HPF is a fluorescent probe, which upon oxidation by the hydroxyl radical (HO) returns a brilliant green fluorescence (HPF-ox). Increased HPF signals in antibiotic-exposed bacterial cells are explained by fluorescence associated with increased cell size, not by ROS levels. In cells incubated with the HPF probe and exposed to ampicillin and norfloxacin with HPF fluorescence correlated linearly.
Application
Fluorescent reagent for the detection of highly reactive oxygen species (hROS). Fluorescence intensity increases after the immediate reaction with hROS such as hydroxyl radical and peroxynitrite. Since HPF does not react with nitric oxide, superoxide and hydrogen peroxide, it can differentially detect peroxynitrite. HPF is resistant to light-induced autoxidation.
Hydroxyphenyl fluorescein solution is used to detect highly reactive oxygen species (hROS). It is a suitable probe to detect cellular death caused by bacterial antibiotics.
Features and Benefits
The following are the benefits of Hydroxyphenyl fluorescein solution:
  • HPF is resistant to light-induced autooxidation.
  • Hypochlorite(-OCl) does not react with HPF.
  • HPF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide. 
  • HPF has low reactivity with HOCl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4359A4108SML4360
description
5 mM in DMF
description
≥98% (HPLC)
description
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
description
≥98% (HPLC)
fluorescence
λex 490 nm; λem 515 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
concentration
5 mM in DMF
concentration
-
concentration
5 mM in DMF
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - (Dimethylformamide)
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - (Dimethylformamide)
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)