Przejdź do
H4381
6-Hydroxydopamine hydrochloride
≥97% (titration), powder, neurotoxin
Synonim(y):
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride, 2,5-Dihydroxytyramine hydrochloride, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 6-OHDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2CH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
248-837-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4274007
Assay:
≥97% (titration)
Form:
powder
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Hydroxydopamine hydrochloride, ≥97% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
color
off-white to brown
mp
232-233 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI key
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Hydroxydopamine hydrochloride (6-OHDA) is a neurotoxin, commonly used to induce Parkinson′s disease (PD). 6-OHDA causes death of dopaminergic neurons in substantia nigra pars compacta progressively mimicking PD. 6-OHDA is highly oxidizable and cannot cross blood brain barrier. 6-OHDA exerts cytotoxicity by generating reactive oxygen species, initiating cellular stress and cell death. 6-OHDA leads to neuronal cell death in many in vitro models like primary neuronal culture, human neuroblastoma cell line and rat adrenal pheochromocytoma cell line, PC12.
Application
6-hydroxydopamine hydrochloride has been used:
  • to induce Parkinson′s disease (PD) in rats
  • to analyse cytotoxic effect of 6-OHDA on PC12 cell line
  • to induce noradrenergic (NA) neuron deletion from the locus-coeruleus
Biochem/physiol Actions
Neurotoxin that destroys catecholaminergic terminals.
Preparation Note
Dissolve in oxygen-free water containing 0.1% sodium metabisulfite or other antioxidants.
Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light. Solutions turn red as it oxidizes.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
162957198781777188
description
≥97% (titration), powder
description
95%
description
97%
description
99% (GC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥97% (titration)
assay
95%
assay
97%
assay
99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
off-white to brown
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)