Przejdź do
H4881
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
synthetic (organic), ≥90% (HPLC), Glucocorticoid receptor agonist, powder
Synonim(y):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywany termin wysyłki08 lutego 2027zSchnelldorf Distribution
164,00 zł
1 g
Przewidywany termin wysyłki08 lutego 2027zSchnelldorf Distribution
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H33NaO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-725-5
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
164,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 lutego 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt has been used:
  • as a component of the maturation medium for hepatic differentiation
  • in the corticosterone (CORT) treatment to study its effect on astrocyte-like neural stem cell proliferation in the area postrema of the adult mouse brain
  • in cortisol incubation experiments to study the effect of cortisol on the expression and function of sodium-chloride cotransporter (NCC) in zebrafish embryos
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H2270H2882H1425000
description
≥90% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)