Przejdź do
H5002
17α-Hydroxypregnenolone
coritsol precursor
Synonim(y):
3β,17α-Dihydroxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnene-3β,17α-diol-20-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-862-6
MDL number:
eCl@ss:
32160703
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
17α-Hydroxypregnenolone,
Quality Segment
SMILES string
C[C@]1(CC[C@H](O)C2)C2=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(C)=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3
InChI key
JERGUCIJOXJXHF-UHFFFAOYSA-N
General description
17α-hydroxypregnenolone is a derived from pregnenolone.
Application
17α-hydroxypregnenolone has been used as a substrate for the enzyme 3β‐hydroxysteroid dehydrogenase (3β‐HSD) expressed in COS1 cells.
Biochem/physiol Actions
17α-hydroxypregnenolone acts as a precursor for cortisol and sex steroids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H105H5752
description
-
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)