Przejdź do
H5752
17α-Hydroxyprogesterone
synthetic (organic), ≥95%, cortisol precursor, powder
Synonim(y):
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
1394,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-699-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3218109
Assay:
≥95%
Form:
powder
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
17α-Hydroxyprogesterone, ≥95%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95%
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
General description
17α-Hydroxyprogesterone (17OHP) is a cortisol precursor and is synthesized from progesterone by the action of enzyme 17α-hydroxylase. 17OHP is a poor ligand for the nuclear progesterone receptor and an antagonist for mineralocorticoid receptor.
Application
17α-Hydroxyprogesterone has been used:
  • for titration against ovarian S9 protein in thin-layer chromatography
  • as a substrate for hydroxysteroid dehydrogenase from B. megaterium cultures
  • as a cortisone analog to test its effect on voltage-dependent potassium channels (Kv1)
Biochem/physiol Actions
17α-Hydroxyprogesterone (17OHP) is converted to 11-deoxycortisol in the presence of enzyme 21-hydroxylase. Deficiency of 21-hydroxylase results in the accumulation of 17OHP. High levels of 17OHP are observed in congenital adrenal hyperplasia (CAH).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2562H5002
description
≥95%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)