Przejdź do
H5534
trans-4-Hydroxy-L-proline
≥98.5%, suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
4-Hydroxyproline, Hydroxyproline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5440,00 zł
4624,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-091-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81441
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
trans-4-Hydroxy-L-proline, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless
mp
273 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Application
  • Cysteine Radical and Glutamate Collaboratively Enable C-H Bond Activation and C-N Bond Cleavage in a Glycyl Radical Enzyme HplG.: This research showcases the application of trans-4-hydroxy-L-proline in studying enzymatic reactions that involve C-H bond activation and C-N bond cleavage, providing insights into the mechanisms of enzymatic control and specificity which are essential for the development of novel biochemical processes (Deng and Liao, 2024).
  • Study on flavor quality formation in green and yellow tea processing by means of UPLC-MS approach.: Utilizing trans-4-hydroxy-L-proline, this study enhances the understanding of flavor biochemistry in tea processing, offering significant insights into the food chemistry sector and influencing future product development strategies (Sun et al., 2024).
Other Notes
Natural constituent of animal structural proteins such as collagen and elastin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41875H5440956250
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
description
analytical standard
description
≥99%
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
form
crystalline
form
-
form
crystalline powder
form
solid
assay
≥98.5%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-4-Hydroxy-L-proline
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)