Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@](N)(CC(C)=C1)C2=CC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
InChI key
ZRJBHWIHUMBLCN-YQEJDHNASA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase inhibitor; active enantiomer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Huperzine A
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?