Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
407,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 in H2O at 33%
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a constituent of modified Eagle′s minimum essential medium for in vitro culturing of spermatogenic cells and as a constituent of the cryoprotectant used to preserve these germ cells
- As a component of modified Ham′s F-10 for the incubation of doe zygotes to carry out Haploid male hemizygous recipient production
- in the preparation of 90% Percoll solution used in Percoll- gradient method for sperm collection and preparation
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture |
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% | assay - | assay ≥99.5% (titration) |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) competitive inhibition ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| product line BioXtra | product line Redi-Dri™ | product line - | product line - |
| form powder | form crystalline powder | form - | form crystalline powder |
| pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) | pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) | pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?