Przejdź do
H6503
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
L-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
436,90 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
2380,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NOS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.63
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-824-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3911455
436,90 zł
Cena katalogowa514,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
185 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-DFWYDOINSA-N
Application
  • Effects of DL-homocysteine thiolactone on cardiac contractility, coronary flow, and oxidative stress markers in the isolated rat heart: This investigation demonstrates the effects of DL-homocysteine thiolactone on heart function, offering insights into its use in cardiovascular research and potential therapeutic applications (Zivkovic et al., 2013).
  • Homocysteine is a novel risk factor for suboptimal response of blood platelets to acetylsalicylic acid in coronary artery disease: The study explores how L-homocysteine thiolactone could affect platelet responses in therapy for coronary artery diseases, pointing to its importance in cardiovascular therapeutics (Karolczak et al., 2013).
Biochem/physiol Actions
L-Homocysteine thiolactone, an amine reactive agent, is used to study post-translational modification of proteins, especially at lysine residues.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)